Få mere at vide
Chlormethine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448706 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1253
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Chlormethine hydrochloride is a vesicant and necrotizing irritant destructive to mucous membranes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormethine hydrochloride
CAS 55-86-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H12Cl3N
Mængde 100 mg
Synonym Mechlorethamine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1298.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (519.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClCCN(CCCl)C.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 192.51
Formel vægt 192.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death