Få mere at vide
Chlormequat-chlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313905
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30313905 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30313905 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA11340000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormequat chloride
CAS 999-81-5
Analyt- eller komponentnavne Chlormequat chloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C5 H13 Cl N . Cl
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar, Chlormequat-chloride
InChI formel InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
IUPAC navn 2-chlorethyl(trimethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 158.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 157,0425 g/mol