Få mere at vide
Chlormadinone, TRC
Artikelnummer. 18080520
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18080520 100 mg
18023710 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC343490100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1961-77-9
Molekylær formel C21 H27 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 362.89
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone, Chlormadinon, Chlormadinone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormadinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 362.1649
Procent renhed >95%