Få mere at vide
Chlormadinonacetat, Mikromol™
Beskrivelse
Chlormadinonacetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlormadinone acetate |
| CAS | 302-22-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlormadinone acetate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C23 H29 Cl O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton, 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-Delta6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-[17alpha]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17alpha-acetoxyprogesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC navn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat |
| Vis mere |