Få mere at vide
Chlormadinone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1095
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Chlormadinone acetate is a steroidal progestin, with antiandrogen and antiestrogenic effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormadinone acetate
CAS 302-22-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H29ClO4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (24.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(Cl)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 404.93
Formel vægt 404.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid