Få mere at vide
Chlormadinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324469
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324469 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324469 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11327900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlormadinone
CAS 1961-77-9
Analyt- eller komponentnavne Chlormadinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 Cl O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone, Chlormadinon, Chlormadinone
InChI formel InChI=1S/C21H27ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h10-11,14-16,25H,4-9H2,1-3H3/t14-,15+,16+,19-,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 362.89
Mængde 1 ml
Formel vægt 362.1649 g/mol