missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlormadinol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30351960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351960 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3434605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlormadinol Acetate
CAS 3114-44-1
Molekylær formel C23 H31 Cl O4
Mængde 5 mg
Synonym Pregna-4,6-dien-20-one, 17-(acetyloxy)-6-chloro-3-hydroxy-, (3β)-, Pregna-4,6-dien-20-one, 6-chloro-3β,17-dihydroxy-, 17-acetate (7CI,8CI), (3β)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-3-hydroxypregna-4,6-dien-20-one, 17α-Acetoxy-6-chloro-3β-hydroxypregna-4,6-dien-20-one, 3β-Hydroxychlormadinone acetate, 6-Chloro-3β,17-dihydroxypregna-4,6-dien-20-one 17-acetate, AY 11497, Chlormadinol acetate, 17α-Acetoxy-6-chloro-3.beta.-hydroxypregna-4,6-dien-20-one
InChI formel InChI=1S/C23H31ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,15-18,27H,5-10H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,21+,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 406.94
Formel vægt 406.1911
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.