Få mere at vide
Chlorite Standard: ClO2- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Chlorite Standard: ClO2- @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorite |
| CAS | 14998-27-7 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorite |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | ClO2− |
| Synonym | (Cl O2)- |
| SMIL | [O-]Cl=O |
| IUPAC navn | Chlorite |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |