Få mere at vide
Kloritopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorite |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 500 mL |