Få mere at vide
WTW™ Klortestsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Farveindikator | Hvid |
| pH-område | 5 ved 20 °C |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Til desinfektionsmidler, spildevand, drikkevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Parameter specifikationer | Klor |
| Rækkevidde | 0,03 til 6,00 Cl2 , fri |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 25 °C |
| Vis mere |