Få mere at vide
WTW™ Klortestsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Desinfektionsmidler, spildevand, drikkevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ 6000 fotometer, Photoflex™ måler |
| Rækkevidde | 0,02 til 2,00 mg/l Cl2 , i alt |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 25 °C |
| Testmetode | 4-dimethylaminobenzaldehyd |
| Type | Puderpudesæt |