Få mere at vide
Chlorine Standard: Cl @ 250 μg/g (0.0250 wt%) in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Beskrivelse
Chlorine Standard: Cl @ 250 μg/g (0.0250 wt%) in 75 cSt Mineral Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorine |
| CAS | 7782-50-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Cl2 |
| Koncentration | 250 μg/g |
| Synonym | Cl |
| InChI formel | InChI=1S/Cl2/c1-2 |
| SMIL | ClCl |
| IUPAC navn | molecular chlorine |
| Vis mere |