Få mere at vide
Klor i tung mineralolie standardopløsning, Specpure™ 1000 μg/g (0,10 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473725
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473725 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15473725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040553.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorine in Heavy Mineral Oil standard solution, 1000μg/g (0.10%)
Mængde 100 mL
MDL nummer MFCD02264398