Få mere at vide
Chlorine - Cl @ 5000 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorine |
| CAS | 7782-50-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Cl2 |
| Koncentration | 5000 μg/g |
| Synonym | Cl |
| InChI formel | InChI=1 S/Cl2/c1-2 |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | ClCl |
| Vis mere |