Få mere at vide
Klor - Cl @ 500 μg/g i 75 cSt mineralolie, VHG™
Artikelnummer. 16459649
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459649 100 ml
17904186 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16459649 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGCLOIL500100
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Klor - Cl @ 500 μg/g i 75 cSt mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnavne Chlorine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Cl2
Koncentration 500 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cl
InChI formel InChI=1S/Cl2/c1-2
SMIL ClCl
IUPAC navn Molekylært klor
Opløsningsmiddel eller Matrix Tung mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 70.91
Mængde 100 ml
Formel vægt 69,9377 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 µg/g in V-Solv
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light