Få mere at vide
Chlorine - Cl @ 50 μg/g in 75 cSt Mineral Oil
Artikelnummer. 30319945
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30319945 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 30319945 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGCLOIL50500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyt- eller komponentnavne Chlorine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Cl2
Koncentration 50 μg/g
Synonym Cl
InChI formel InChI=1 S/Cl2/c1-2
Løsningstype Single Solution
SMIL ClCl
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Mineral Oil
Industry Type Industrial QC
Molekylvægt (g/mol) 70.91
Mængde 500 ml
Formel vægt 69.9377