Få mere at vide
Chlorindione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408516
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408516 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408516 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0918
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorindione
CAS 1146-99-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H9ClO2
Mængde 100 mg
Synonym Chlophenadione Indaliton G-25766
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (389.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 256.68
Formel vægt 256.68
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation