Få mere at vide
Klorerede kulbrinteblanding 1011 2000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane |
| CAS | 95-94-3, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 91-58-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethan |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 2000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 2000 μg/mL∣Pentachloroethane 2000 μg/mL |