missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorin E6, TRC

Artikelnummer. 30358024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358024 50 mg
30360207 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38028550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19660-77-6
Molekylær formel C34H36N4O6
Molekylvægt (g/mol) 596.67
Synonym (7S,8S)-3-Carboxy-5-(carboxymethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-7-propanoic Acid, 18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2beta,3-dihydro-3beta,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-2-porphinepropionic Acid, (2S-trans)-18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2-propanoic Acid, Chlorine E6, Chlorin A6, Chlorin E6, Chlorine A6, Chlorophyllin, Photochlorine, Photolon, Phytochlorin, Phytochlorin E6, Phytochlorine E6
IUPAC navn (17S,18S)-18-(2-carboxyethyl)-20-(carboxymethyl)-12-ethenyl-7-ethyl-3,8,13,17-tetramethyl-17,18,22,23-tetrahydroporphyrin-2-carboxylic acid
SMIL CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c(CC(=O)O)c5[nH]c(cc1n2)C(=C5C(=O)O)C)c(C)c3C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorin E6
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C34H36N4O6/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23/h7,12-14,17,21,35-36H,1,8-11H2,2-6H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)/t17-,21-/m0/s1
Formel vægt 596.2635
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.