Få mere at vide
Chlorimuron-ethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorimuron-ethyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN4O6S/c1-3-26-13(21)9-6-4-5-7-10(9)27(23,24)20-15(22)19-14-17-11(16)8-12(18-14)25-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20,22) |
| Formel vægt | 414.0401 |
| Procent renhed | >95% |