Få mere at vide
Chlorimuron ethyl, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66605.06
Mængde 5g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15428029
  • 723.15 DKK / 5g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
90982-32-4
414.817
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
56160
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
C15H15ClN4O6S
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
CHEBI:47319
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
Tekniske data
Chlorimuron ethyl
Colorless
C15H15ClN4O6S
14,2093
Freely soluble in aqueous solution
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC
414.817
CHEBI:47319
95%
90982-32-4
5g
MFCD00128063
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
56160
414.82
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Chlorimuron ethyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorimuron ethyl