Få mere at vide
WTW™ Kloridtestsæt
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til måling af chlorid
- Kromat reagens test kit
- Til spildevand, drikkevand, grundvand, mineralvand/efter fortynding
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Gul/Brun |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, grundvand, mineralvand/efter fortynding |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Parameter specifikationer | Kromat |
| Rækkevidde | 5 til 125 mg/L |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 25 °C |
| Testmetode | Diphenylcarbazid |
| Type | Kromatreagenstestsæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: iron(III) nitrate, nitric acid