Få mere at vide
WTW™ Kloridtestsæt
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til måling af chlorid
- Kromat reagens test kit
- Til spildevand, drikkevand, grundvand, mineralvand/efter fortynding
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 38405 D31 |
| pH-område | 13 ved 20 °C |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Spildevand, drikkevand, grundvand, mineralvand/efter fortynding |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Photoflex™ måler |
| Parameter specifikationer | Ammonium |
| Rækkevidde | 2,5 til 250 mg/L |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
| Testmetode | Indophenol blå (Berthelot reaktion) |
| Type | CombiCheck Ammonium (NH4) reagenstestsæt |