Få mere at vide
Klorid standardopløsningskoncentrat, Reagecon™ Artikelnummer.: 11708356
Klorid standardopløsningskoncentrat, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11708356 Shop alle Reagecon produkter
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11708356
Brand: Reagecon 5000900C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Emballage 100mL
Koncentration 8 ppm
Mængde 100 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer590025J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2025 Artikelnummer5000900C
Partinummer590025E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/08/2025 Artikelnummer5000900C
Partinummer590024M1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/03/2025 Artikelnummer5000900C
Partinummer590024G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/11/2024 Artikelnummer5000900C
Partinummer590024A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/05/2024 Artikelnummer5000900C
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Klorid standardopløsningskoncentrat, Reagecon™ >