Få mere at vide
Sherwood Scientific™ Klorid standardopløsning, 200mg/L
Artikelnummer. 12457570
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
600ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12457570 6 x 100 ml 600ml
1 options
Artikelnummer. 12457570 Leverandør Sherwood Scientific™ Leverandørnr. 00156203
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Formuleret til brug med Model 926 Chloride Analyzer. Sherwood Scientific Chloride Standard Solution, 200mg/L er ideel til bestemmelse af chloridioner ved hjælp af coulometrisk titrering. Leveres i et sæt med seks 100 ml hætteglas.
Målingen af saltkoncentrationen (natriumklorid) i fødevare- og mejeriindustrien er universel. Salt og saltholdighed repræsenterer også alvorlig forurening i industrielle processer. Følsomheden af den coulometriske metode muliggør måling i ppm-området i kedelfødevand, polymervaske, borehulsslam samt jordanalyse og andre.
Model 926 metoden er baseret på en coulometrisk titrering og er en absolut metode, hvor reagenset, sølvionerne, er præcist og kvantitativt genereret på tidspunktet for analysen ved at lede en konstant strøm mellem donorelektroder. Slutpunktet detekteres ved brug af sensorelektroder, som måler ændringen i opløsningens ledningsevne, som opstår, når overskydende sølvioner er til stede i opløsning.
Tekniske data
Farve Klar, farveløs
Koncentration 200mg/L
Type Klorid standardopløsning, 200mg/L
Emballage Hætteglas
Mængde 6 x 100 ml