Få mere at vide
Klorid standardopløsning, WTW™
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
WTW tilbyder en bred vifte af tilpassede og egnede produkter til kalibrering, vedligeholdelse og test af alle målesystemer. Sikre og sammenlignelige måleresultater er baseret på sporbarhed til gennemprøvede standarder samt på målesystemernes fejlfri tilstand. WTW har det matchende kalibrerings- og testudstyr samt specielle rengøringsprodukter til alle parametre og målesystemer. Bufferløsninger til pH-måling men også konduktivitetsstandarder er hovedprodukterne, men også masterløsninger til ISE-målinger samt specialprodukter til onlinesystemer runder vores sortiment af.
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | Chloride |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 10 g/L |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 1000 mL |