Få mere at vide
Kloridstandard for ionkromatografi (IC) 1 mg/ml (1000 ppm) i vand (H 2 O), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
- Ionkromatografireferencestandard, ionkromatografireferencemateriale
- ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
- ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
- Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af ionkromatografistandarder) og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
- Alle måleusikkerheder for produktet er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Matrix: H₂O |
| Emballage | HDPE Triple-udvasket |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloride |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 mg/mL (1000 ppm) |
| Teknik | Ionkromatografi, Anionmåling |
| Element | Klorid |
| Mængde | 100 ml |