Få mere at vide
Chloride Standard for ionkromatografi, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381136 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16381136 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
15668225 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16381136 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ASCL95X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1262.03 DKK
    1072.99 DKK / 500ml
    Spare 189.04 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cl&superscript_minus;0,1 mio
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC navn azanium;chlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloride Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Med Analysecertifikat
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
SMIL N.Cl
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug