Få mere at vide
Kloridopløsning til ionkromatografi, 1 g/l, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12972105 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Unit Size:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
12972105 250 ml 250ml
12962105 100 ml 100ml
12982105 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12972105 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A 013 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 DKK
    515.63 DKK / 250ml
    Spare 126.37 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloride
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel Cl-
Koncentration 1 g/L
Type Enkeltkomponent standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 250 ml