Få mere at vide
Mettler Toledo™ DX Series ISE halvcellet kloridmembransæt: DX235-CI-
Beskrivelse
Indeholder
Membran, elektrolytopløsning, en identifikationsring (ID-ring) og en adaptermuffe som passer til evt. Mettler Toledo titreringsstativ
Monter membranen på skaftet af din ISE-halvcelle, og du har en ny ISE!
- Måling ion: Cl-
- Måleområde: 1 til 2 x 10 -5 mol/L
- Temperaturområde: 0° til 80 °C
- Optimalt pH-område: 2 til 13
- Membrantype: Fast tilstand
- Skaftmateriale: POM
- Elektrolyt til referenceelektrode: 1 mol/L KNO 3
- ISA-opløsning: 1 mol/L KNO 3
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kloridmembransæt |
| Type påfyldningsopløsning | 1 mol/L KNO 3 (ISA) |
| Til brug med (applikation) | I guldklorid ISE |
| Materiale | Membran: Fast tilstand; Skaft: POM |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| pH-område | 2 til 13 |
| Koncentrationsmåleområde | 1 til 2 x 10-5 mol/L |