Få mere at vide
Chloride ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11937521
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11937521 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11937521 Leverandør Mettler Toledo Online Leverandørnr. 51344772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    981.00 DKK
    894.94 DKK / 500ml
    Spare 86.06 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Specifications
Oversigt ISE standard Cl 1000 mg/L, 500 ml
Emballage 500 mL
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL