Få mere at vide
Chlorid, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ Cl∣- 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11393647
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393647 100 mL 100ml
11405020 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035551.AE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Klorid, ionkromatografi standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og ionkromatografi. Den anvendes til kalibrering af ionkromatografi og andre analytiske teknikker.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL nummer MFCD00143949
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chloride Ion chromatography standard solution
Navn note Cl- 1000 μg/ml
Fysisk form Væske
Opløselighed Ublandelig med vand
Type Analytical Standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure