Få mere at vide
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Chloride Ion Chromatography Standard: Cl- @ 100μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloride |
| CAS | 16887-00-6 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Cl- |
| Koncentration | 100 μg/g |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Cl− |
| SMIL | [Cl-] |
| Show More |