Få mere at vide
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17948634
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948634 100 ml
17958944 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948634 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGI1PCL100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Chloride
CAS 16887-00-6
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnavne Chloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Cl-
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cl−
SMIL [Cl-]
IUPAC navn Chloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 35.45
Mængde 100 ml
Formel vægt 35.45 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.