missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloride Colour Reagent, Technical, for Chlorine Analysis, SLR, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
4,5 l
Pakningsstørrelse:
4.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| MDL nummer | 11039 |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Farve | Brown to Yellow |
| pH | 2 |
| Mængde | 4,5 l |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Chloride Colour Reagent
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl alcohol, Ferric nitrate, Nitric acid, Mercuric thiocyanate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur