Få mere at vide
Sherwood Scientific™ M926S kloridanalysator
Artikelnummer. 12876813
Skift visning
Spænding:
100 til 240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12876813 100 til 240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12876813 Leverandør Sherwood Scientific™ Leverandørnr. 92600109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44310.00 DKK
    40931.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 3378.47 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Analyser kloridindholdet via pålidelig kolorimetrisk titreringsmetodologi. Sherwood Scientific™ M926S Chloride Analyzer er et ergonomisk designet og mikroprocessorbaseret instrument.
  • Kolorimetrisk titreringsmetode, hvor sølvioner dannes in-situ og reagerer med chloridioner.
  • Nøjagtig, gennemprøvet metode til klorid- og saltkoncentration.
  • Bred vifte af applikationer, inklusive dem i kliniske (model 926S) og fødevareindustrien.
  • Meget nem at bruge.
  • Udstyret med RS232 seriel og USB output, som gør det muligt at forbinde dem med en passende printer eller forbindes med en pc, der hoster Active Salt-software.
  • Active Salt-pakken kan indsamle data direkte fra en vægt med RS232-output sammen med kloridanalysatorresultaterne.
  • Softwaren kan konfigureres af operatøren, så den passer til deres særlige laboratoriekrav.
  • DataGate LIMS og automatisk aflæsning af balance og stregkode.
  • Ingen transskriptionsfejl
  • Ingen tid spildt med manuelle beregninger.
  • Det er ikke nødvendigt at opnå specifikke prøve- og fortyndervægte.
  • Automatisk datalagring og generering af analyserapporter.
  • Slutpunktet er nøjagtigt detekteret.
  • Intet reagens kræver rekalibrering.
  • Økonomisk pr. test.
Tekniske data
Prøvestørrelse 20μ L til 100 μL
Inkluderer Printerkabel, syrebuffer, standard, 3 anoder, sæt elektroder, 2 mærkede bægre, elektroderens polermiddel, omrører og manual
Spænding 100 til 240 V