Få mere at vide
Sherwood Scientific™ Kloridanalysator M926 III
Artikelnummer. 12687087
Skift visning
Til brug med (applikation):
Målinger af aktivt salt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
12687087 Målinger af aktivt salt Hver
1 options
Artikelnummer. 12687087 Leverandør Sherwood Scientific™ Leverandørnr. 92600009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51125.00 DKK
    47229.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 3895.94 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Datamanipulation med aktivt salt
Modellerne 926 og 926S er udstyret med RS232 seriel og USB output, som gør det muligt at forbinde dem med en passende printer eller forbindes med en pc, der hoster Active Salt-software, udviklet til at forbedre model 926 chloridanalysatoren. Softwaren er oprindeligt designet til osteindustrien og kan anvendes på ethvert fødevareprodukt, der kræver saltanalyse og dokumentation. Softwaren kan konfigureres af operatøren, så den passer til deres særlige laboratoriekrav. Den aktive saltpakke kan indsamle data direkte fra en vægt med RS232-output sammen med kloridanalysatorresultaterne. Nogle af fordelene er:
  • Ingen transskriptionsfejl
  • Ingen tid spildt med manuelle beregninger
  • Det er ikke nødvendigt at opnå specifikke prøve- og fortyndervægte
  • Automatisk datalagring og generering af analyserapporter
  • Kloridmålere bruger den kolorimetriske titreringsmetode, hvor sølvioner genereres in-situ og reagerer med chloridioner
  • Slutpunktet er nøjagtigt detekteret
  • Intet reagens kræver rekalibrering
  • Økonomisk pr. test
  • Tilsluttes printer/pc
  • Leveres med printerkabel RS232, syrebuffer, tre anoder, tre elektroder, to markerede bægerglas, elektroderensepolish, omrører og betjeningsvejledning Mark III 926: til industrielle anvendelser med mg/L enheder. Mark III 926S: til kliniske anvendelser med mmol/L-enheder. Velegnet til salt i fødevarer, svedtest (referencemetode), spildevand og biologiske væsker.
Tekniske data
Type Chloridanalysator
Til brug med (applikation) Målinger af aktivt salt