Få mere at vide
Chloridazon-d5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloridazon phenyl-d5 |
| CAS | 1246818-99-4 |
| Molekylær formel | C10 2H5 H3 Cl N3 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Chloridazon D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2N=CC(=C(Cl)C2=O)N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 5-amino-4-chloro-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyridazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.67 |
| Formel vægt | 226.067 |