Få mere at vide
Klorhexidin, TRC
Artikelnummer. 30366930
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30366930 5 g -
30360845 1 g -
30352108 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3350455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-56-1
Molekylær formel C22 H30 Cl2 N10
Molekylvægt (g/mol) 505.45
Synonym 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- (9CI), Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide], 1,6-Bis[5-(p-chlorophenyl)biguanidino]hexane, 1,6-Di(N-p-chlorophenylbiguanidino)hexane, Chlorhexamed forte, Chlorhexidine, Chlorohex, Chlorohexidene, Chlorohexidine, Consepsis, Dentosan, Dezin, Eburos, Fimeil, Hexadol, Hexident, Nolvasan, Periogard, Promax, Soretol, Tubulicid
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidin
SMIL Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Formel vægt 504.2032
Procent renhed >95%