Få mere at vide
Klorhexidin fri base,> 85 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400432 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11400432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219135805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 DKK
    3259.75 DKK / 5g
    Spare 165.25 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Molekylær biologi; Cellebiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 55-56-1
Molekylær formel C22H30Cl2N10
Molekylvægt (g/mol) 505.452
MDL nummer MFCD00009673
InChI nøgle GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
IUPAC navn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methyliden]guanidin
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine Free Base
Navn note Free Base
Farve Hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Fast stof
Analyseprocentområde >85%
Formel vægt 505.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine, free base
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine