Få mere at vide
Chlorhexidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorhexidine dihydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H |
| Formel vægt | 576.1566 |