Få mere at vide
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Artikelnummer. 16421028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16421028 5 g -
16458386 100 mg -
16412249 1 g 1g
16402186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16421028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0608
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine (digluconate)
Fysisk form Liquid
CAS 18472-51-0
Farve Colorless
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H54Cl2N10O14
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMIL N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Molekylvægt (g/mol) 897.76
Formel vægt 897.76
Procent renhed 98.15%