Få mere at vide
Vandig klorhexidindigluconatopløsning 0,2 MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460432 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11460432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219136080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00 DKK
    1363.46 DKK / 100ml
    Spare 71.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine Digluconate
Navn note Vandløsning
CAS 18472-51-0
Tæthed 1g/mL
Analyseprocentområde 20%
Molekylær formel C34H54Cl2N10O14
MDL nummer MFCD00083599
Mængde 100 mL
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
InChI nøgle YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre); N'-(6-{[amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 897.76
PubChem CID 60148207
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorhexidine gluconate