Få mere at vide
Klorhexidin diglukonat, 20% med væg og fugtig væske, ikke-sterilt
Artikelnummer. 11344098
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2000ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344098 25 mL 25ml
11334098 100 mL 100ml
11410391 500 mL 500ml
11420391 4 x 500 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11344098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041385.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.69 DKK
    281.65 DKK / 25ml
    Spare 31.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897,76 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Chlorhexidindigluconat, 20% w/v aq. Soln bruges som et oralt antiseptisk middel og antimikrobielt middel. Det er en aktiv ingrediens i bakteriedræbende mundskyl, kæledyrshampoo, kirurgiske smøremidler og servietter og håndsæbe. Det bruges i undersøgelsen for at kende æteriske oliers rolle for at forbedre hudens antisepsis. Det spiller en afgørende rolle som desinfektionsmiddel og konserveringsmiddel i farmaceutiske produkter. Det bruges også som tilsætningsstof i kosmetik såsom cremer, tandpasta og deodoranter.
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol og acetone
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18472-51-0
Molekylær formel C34H54Cl2N10O14
Molekylvægt (g/mol) 897.76
MDL nummer MFCD00083599
InChI nøgle YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
IUPAC navn (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methyliden]guanidin; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan;
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine digluconate
Navn note Ikke-steril
Farve Farveløs
Tæthed 1.06 g/mL
Analyseprocentområde 20 % vægt/volumen vandig opl.
Mængde 25 mL
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 897.76
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/v aq. soln.
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate