Få mere at vide
Klorhexidin diglukonat, 20% med væg og fugtig væske, ikke-sterilt
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Chlorhexidindigluconat, 20% w/v aq. Soln bruges som et oralt antiseptisk middel og antimikrobielt middel. Det er en aktiv ingrediens i bakteriedræbende mundskyl, kæledyrshampoo, kirurgiske smøremidler og servietter og håndsæbe. Det bruges i undersøgelsen for at kende æteriske oliers rolle for at forbedre hudens antisepsis. Det spiller en afgørende rolle som desinfektionsmiddel og konserveringsmiddel i farmaceutiske produkter. Det bruges også som tilsætningsstof i kosmetik såsom cremer, tandpasta og deodoranter.
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol og acetone
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorhexidine digluconate |
| Navn note | Ikke-steril |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.06 g/mL |
| Analyseprocentområde | 20 % vægt/volumen vandig opl. |
| Mængde | 100 mL |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 897.76 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 20% w/v aq. soln. |
| Fysisk form | Væske |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.