Få mere at vide
klorhexidin diacetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468242 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468242 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11468242 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219136180
Effektiv mod en lang række bakterier, nogle svampe og nogle vira. klorhexidin diacetat, MP Biomedicals er et kationisk bredspektret antimikrobielt middel, der anvendes som et antiseptisk og desinfektionsmiddel. Det er effektivt mod både Gram-positive og
Chlorhexidin er et kationisk bredspektret antimikrobielt middel, der tilhører bis(biguanid)-familien. Dens virkningsmekanisme involverer destabilisering af den ydre bakteriemembran. Det bruges primært som et topisk antiseptisk/desinfektionsmiddel ved sårheling, på kateteriseringssteder, i forskellige dentale anvendelser og i kirurgiske scrubs.
  • Det er et middel til at forhindre tandkødsbetændelse og blev brugt til at studere virkningerne af antimikrobielle stoffer på tandplak
  • Kommercielle oftalmiske produkter har brugt dette middel til at erstatte thimerosal som et konserveringsmiddel; det kan dog forårsage hudirritation
  • Det er blevet brugt til at studere inaktivering af HIV og immobilisering af sædceller
  • Det blev brugt til at studere effektiv hudantisepsis og desinfektion af medicinsk udstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 56-95-1
Smeltepunkt 151°C to 159°C
Molekylær formel C26H38Cl2N10O4
MDL nummer MFCD00150042
Mængde 100 g
Synonym chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.15g/10mL water with heat), in ethanol (50mg/mL - clear, faint yellow solution), alcohol, glycerol, propylene, glycol, polyethylene glycols.
InChI nøgle WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn eddikesyre;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloranilino)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilino)methyliden]guanidin;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 625.56
PubChem CID 43834499
Formel vægt 625.56g/mol
Procent renhed ≥97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 0.01% (w/v, 25°C) (Lit.)
Fysisk form Pulver