Få mere at vide
Chlorhexidine Diacetate Impurity C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[Hexane-1,6-diylbis(imino-carbonimidoyl)]bis[3-(4-chlorophenyl)urea] |
| CAS | 62247-48-7 |
| Molekylær formel | C22 H28 Cl2 N8 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamide, N1,N14-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamide, N,N'-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- (9CI), N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28Cl2N8O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)29-21(33)31-19(25)27-13-3-1-2-4-14-28-20(26)32-22(34)30-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H4,25,27,29,31,33)(H4,26,28,30,32,34) |
| SMIL | Clc1ccc(NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-chlorophenyl)-3-[N-[6-[[N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 507.4161 |
| Formel vægt | 506.1712 |