Få mere at vide
Chlorhexidine Diacetate Impurity A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorhexidine nitrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN9/c17-12-5-7-13(8-6-12)25-16(21)26-15(20)23-10-4-2-1-3-9-22-14(19)24-11-18/h5-8H,1-4,9-10H2,(H3,19,22,24)(H5,20,21,23,25,26) |
| Formel vægt | 377.1843 |
| Procent renhed | >95% |