Få mere at vide
Klorhexidindiacetathydrat, 98%
Artikelnummer. 10276410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10276410 25 g Glasflaske 25g
10194740 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 206986-79-0 | C26H38Cl2N10O4 | 625,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206986-79-0
Molekylær formel C26H38Cl2N10O4
Molekylvægt (g/mol) 625.56
MDL nummer MFCD00150042
InChI nøgle WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
PubChem CID 43834499
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorhexidine diacetate hydrate
Farve Hvid
Navn note 98%
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 153,0 °C til 157,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 19 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol, propylenglykol og polyethylenglykoler
Mængde 25 g
IUPAC navn N'-(6-{[amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid; bis(eddikesyre)
Formel vægt 625.55
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 3,5% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine diacetate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.