Få mere at vide
Klorhexidin diacetat,> 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480432 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480432 5 g -
11490432 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219136105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 56-95-1
Molekylær formel C26H38Cl2N10O4
Molekylvægt (g/mol) 625.56
MDL nummer MFCD00150042
InChI nøgle WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorhexidine diacetate, chlorhexidine acetate, bactigras, hibitane diacetate, caswell no. 481e, chlorohexidine diacetate, 10,040 diacetate, chlorhexidine di acetate, chlorhexidine acetate van, unii-5908zuf22y
PubChem CID 43834499
IUPAC navn N'-(6-{[amino({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methyliden]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorphenyl)amino]methyliden}amino)methanimidamid; bis(eddikesyre)
SMIL CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Mængde 5 g